Learn More
Cole-Parmer™ Tapa plana Stuart™
Código de producto. 12737969
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de 12 l
Baño de 18 y 26 l
Baño de 48 l
Baño de 8 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12737969 Baño de 48 l cada uno
12717969 Baño de 12 l cada uno
12727969 Baño de 18 y 26 l cada uno
12707969 Baño de 8 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12737969 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1212294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    227.53€ / paquete de 1
    Ahorro 32.47€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Mejore el rendimiento de sus baños Techne y baños de circulación
  • Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
  • Fabricado en acero inoxidable y disponible para adaptarse a baños de 8l para ayudar a prevenir pérdidas por evaporación.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de 48 l