Learn More
Cole-Parmer™ Cinta calefactora con conexión a tierra serie HT-200
Código de producto. 11562734
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11562734 91 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11562734 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3622002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00€
    351.97€ / paquete de 1
    Ahorro 149.03€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los calentadores flexibles —se adaptan a tubos de metal y cristalería.
  • Temperatura máxima del elemento de 842 °F (450 °C)
  • Cable de tierra trenzado debajo de la funda exterior
  • Aproximadamente 25 mm de ancho
Las cintas calefactoras de fibra de vidrio flexibles son ideales para calentar columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, donde es necesario observar las aplicaciones. El elemento calefactor y el cable de tierra trenzado están enrollados en un núcleo de fibra de vidrio y cubiertos por una funda exterior de fibra de vidrio trenzada. Las cintas no son resistentes al agua; solo para uso en condiciones secas. Las cintas se suministran con 3,5 in Cables flexibles aislados sin calentar de 9 cm en cada extremo. Advertencia: Las cintas térmicas no deben superponerse y requieren el uso de un controlador de temperatura o potencia que se vende por separado.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 25 mm
Para utilizar con Tuberías metálicas, vidrio, columnas, válvulas y líneas de transferencia
Longitud (métrico) 91 mm
Tensión 230 V
Longitud (imperial) 3,6 in
Modelo HT95503
Material Fibra de vidrio
Detalles de la fuente de alimentación 230 V, 50 Hz, 150 W
Vataje 150 W
Tipo de producto Cinta de calefacción
Temperatura (métrico) 450 °C
máx. (imperial) 842 °F
Frecuencia 50 Hz