Learn More
Cole-Parmer™ Serie BH-200 Stuart Calentador de bloque seco
Código de producto. 12087204
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Doble control digital
N.º de bloques:
2
3
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8° hasta 130 °C
Ambiente +8° hasta 200 °C
De 50 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador N.º de bloques Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
12087204 Analógico 2 Ambiente +8° hasta 130 °C cada uno
11476568 Digital 2 Ambiente +8° hasta 130 °C cada uno
12097204 Digital 3 Ambiente +8° hasta 130 °C 1 PCS
11496568 Digital 3 Ambiente +8° hasta 200 °C 1 PCS
11406578 Doble control digital 2 Ambiente +8° hasta 130 °C cada uno
11920925 Doble control digital 2 De 50 °C a 200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12087204 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3661001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serie BH-200 Stuart El calentador de bloque seco proporciona un calentamiento preciso de tubos y microplacas.
  • La luz de advertencia de calor indica cuando la temperatura del bloque es superior a 50 °C
Los calentadores de bloque seco están diseñados para calentar con precisión tubos de ensayo, tubos de microcentrífuga, cubetas y placas de microtitulación. La gran masa térmica de los bloques de aluminio proporciona un control de temperatura muy preciso y estable. El ''número de bloques aceptados'' indica el número de bloques de ancho simple aceptados por cada calentador. Un calentador que acepta dos bloques de ancho simple también aceptará un bloque de ancho doble.
Especificaciones
Tipo de controlador Analógico
Descripción Construcción robusta con ajuste analógico sencillo de la temperatura.
Para utilizar con (equipo) Termobloque analógico
Admite Bloques calefactores
Material metálica
No. of Places 2 bloques
Tipo de tapón EE. UU.
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8° hasta 130 °C
Tipo Bloque para termobloque
Tiempo de calentamiento 100 °C en < 12 minutos.
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura Con bloque a 37 °C ± 0,1 °C; dentro del bloque a 130 °C ± 1 °C
Anchura (imperial) 9,3 in
Anchura (métrico) 235 mm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 115 mm
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 2,1 kg
Tensión 230 V
Vataje 300 W
Frecuencia 50 Hz