Learn More
Cole-Parmer™ Tambor para accionamientos del sistema agitador giratorio de la serie DR-200
Código de producto. 11476538
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
2
4
240
Para utilizar con (equipo):
Frascos
Frascos o botellas de 250 ml
Placas de clip
Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml
Una botella, movimiento en forma de 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de posiciones Para utilizar con (equipo) unitSize
11476538 4 Placas de clip cada uno
11436548 1 Una botella, movimiento en forma de 8 cada uno
11426548 2 Frascos o botellas de 250 ml cada uno
11446548 4 Frascos cada uno
11456548 240 Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11476538 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5160095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el rendimiento de su sistema agitador giratorio serie DR-200 con tambores intercambiables.
  • Cambie la capacidad de su rotador con tambores intercambiables
  • Las placas de clip sostienen tubos de varios tamaños
Los tambores son compatibles con Cole-Parmer™ Accionamientos del sistema agitador giratorio serie DR-200 (se venden por separado). Utilice la unidad de accionamiento junto con una amplia gama de tambores y placas de clip diseñados para admitir distintos tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para tubos de ensayo de tambor
Para utilizar con (aplicación) Para cambiar la capacidad de su rotador
Para utilizar con (equipo) Placas de clip
N.º de posiciones 4