Learn More
Cole-Parmer™ Tambor para accionamientos del sistema agitador giratorio de la serie DR-200
Código de producto. 11436548
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
2
4
240
Para utilizar con (equipo):
Frascos
Frascos o botellas de 250 ml
Placas de clip
Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml
Una botella, movimiento en forma de 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de posiciones Para utilizar con (equipo) unitSize
11436548 1 Una botella, movimiento en forma de 8 cada uno
11426548 2 Frascos o botellas de 250 ml cada uno
11446548 4 Frascos cada uno
11476538 4 Placas de clip cada uno
11456548 240 Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11436548 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5160097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el rendimiento de su sistema agitador giratorio serie DR-200 con tambores intercambiables.
  • Cambie la capacidad de su rotador con tambores intercambiables
  • Las placas de clip sostienen tubos de varios tamaños
Los tambores son compatibles con Cole-Parmer™ Accionamientos del sistema agitador giratorio serie DR-200 (se venden por separado). Utilice la unidad de accionamiento junto con una amplia gama de tambores y placas de clip diseñados para admitir distintos tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Tipo de producto Tambor
Para utilizar con (aplicación) Para cambiar la capacidad de su rotador
Para utilizar con (equipo) Una botella, movimiento en forma de 8
N.º de posiciones 1