Learn More
Techne™ Termobloque digital Dri-Block™
Descripción
- Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Tome menos espacio de almacenamiento—peso ligero y la superficie plana-superior permite unidades que se apilarán cuando no se utilicen
- Conecte el calentador al ordenador mediante una conexión RS-232
- Funcionamiento del VAC 230
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 100 °C |
| Tipo | Baño seco/bloque |
| Índice de calentamiento | De 30 a 100 °C |
| N.º de bloques | 3 |
| Estabilidad de la temperatura | A 40 °C ± 0,05 °C; a 100 °C ± 0,1°C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 279 x 260 x 105 mm |
| Longitud (métrico) | 279 mm |
| Anchura (métrico) | 260 mm |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Mostrar más |