Learn More
Cole-Parmer™ Aparato de punto de fusión digital Stuart™
Código de producto. p-6838055
Change view
Click to view available options
Modelo:
SMP10
SMP20
Tipo de pantalla:
LED de 3 dígitos
LED de 4 dígitos
Resolución:
0,1 °C
1 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de pantalla Resolución unitSize
11446618 SMP10 LED de 3 dígitos 1 °C 1 PCS
11996458 SMP20 LED de 4 dígitos 0,1 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446618 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0301141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione, mida y muestre el punto de fusión digitalmente y elimine la necesidad de usar un termómetro. El medidor digital de punto de fusión Bibby Scientific™ Stuart™ muestra la temperatura a una resolución de 0.1 grados en función del modelo elegido.
Seleccione, mida y muestre el punto de fusión digitalmente y elimine la necesidad de usar un termómetro. El medidor digital de punto de fusión Stuart™ muestra la temperatura a una resolución de hasta 0,1 grados en función del modelo elegido.
Al haberse diseñado con la seguridad y la facilidad de funcionamiento como prioridades, resulta ideal para su uso en la enseñanza. La temperatura se selecciona, mide y muestra digitalmente, por lo que ofrece unos resultados precisos y elimina la necesidad de usar un termómetro.
  • Selección digital y visualización de la temperatura
  • Fácil de utilizar con indicación de efecto plateau
  • Ideal para el uso con fines didácticos
  • Permite probar y visualizar dos muestras simultáneamente a través de una lupa con una observación clara con la ayuda de la iluminación integrada.
  • La pata trasera extensible permite que la unidad se pueda utilizar en un ángulo de visualización óptimo.
  • Acceso total al bloque para facilitar la limpieza.
  • Las sencillas instrucciones están impresas directamente en el instrumento en la mayoría de los idiomas europeos para facilitar su uso.
  • Se suministra con certificado de calibración en el que se muestra el número de serie individual para garantizar la trazabilidad.
Modelo SMP10:
  • Muestra la temperatura a una resolución de 1 grado
  • Calienta a una velocidad fija de 2 °C por minuto
Modelo SMP20
  • Muestra la temperatura a una resolución de 0,1 grados, así como una tasa de rampa variable y la tecla de retención para que se pueda registrar la temperatura exacta de fundición.
  • Calienta a una tasa seleccionada por el usuario de entre 1 y 10 °C por minuto
Especificaciones
Tipo de producto Aparatos de punto de fusión
Hertz 50 Hz
Tensión 230 V
Vataje 75 W
Exactitud 1 °C
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 160 x 170 mm
Tipo de pantalla LED de 3 dígitos
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 75 W
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso con fines didácticos
Para utilizar con (equipo) Hasta dos muestras de tubos capilares de 1,9 mm de diámetro
Altura (imperial) 6.7 in.
Altura (métrico) 170 mm
Longitud (imperial) 8.7 in.
Longitud (métrico) 160 mm
Modelo SMP10
Cantidad de embalaje 1 unidad
Resolución 1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 300 °C
Peso (métrico) 1,8 kg
Anchura (imperial) 6.3 in.
Anchura (métrico) 160 mm