Learn More
Cole-Parmer™ Aparato de punto de fusión digital Stuart™
Description
Seleccione, mida y muestre el punto de fusión digitalmente y elimine la necesidad de usar un termómetro. El medidor digital de punto de fusión Stuart™ muestra la temperatura a una resolución de hasta 0,1 grados en función del modelo elegido.
Al haberse diseñado con la seguridad y la facilidad de funcionamiento como prioridades, resulta ideal para su uso en la enseñanza. La temperatura se selecciona, mide y muestra digitalmente, por lo que ofrece unos resultados precisos y elimina la necesidad de usar un termómetro.
Modelo SMP10:
Modelo SMP20
- Selección digital y visualización de la temperatura
- Fácil de utilizar con indicación de efecto plateau
- Ideal para el uso con fines didácticos
- Permite probar y visualizar dos muestras simultáneamente a través de una lupa con una observación clara con la ayuda de la iluminación integrada.
- La pata trasera extensible permite que la unidad se pueda utilizar en un ángulo de visualización óptimo.
- Acceso total al bloque para facilitar la limpieza.
- Las sencillas instrucciones están impresas directamente en el instrumento en la mayoría de los idiomas europeos para facilitar su uso.
- Se suministra con certificado de calibración en el que se muestra el número de serie individual para garantizar la trazabilidad.
Modelo SMP10:
- Muestra la temperatura a una resolución de 1 grado
- Calienta a una velocidad fija de 2 °C por minuto
Modelo SMP20
- Muestra la temperatura a una resolución de 0,1 grados, así como una tasa de rampa variable y la tecla de retención para que se pueda registrar la temperatura exacta de fundición.
- Calienta a una tasa seleccionada por el usuario de entre 1 y 10 °C por minuto
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Aparatos de punto de fusión |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 75 W |
| Exactitud | 1 °C |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 160 x 170 mm |
| Tipo de pantalla | LED de 4 dígitos |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 75 W |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el uso con fines didácticos |
| Para utilizar con (equipo) | Hasta dos muestras de tubos capilares de 1,9 mm de diámetro |
| Show More |