Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora digital (blanca), temperatura ambiente de hasta 450 °C, cerámica
Código de producto. 16311766
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
16311766 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 16311766 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor CD150W
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Forma: Cuadrado, Tamaño: 6 x 6 in.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • La pantalla indica la temperatura real de la superficie
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo blanco
Descripción Blanco
Material de la placa superior Cerámica
Tipo de controlador Digital
Tamaño 6 x 6 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Fondo (imperial) 11,75 in
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 3,625 in
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 9,3 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Vataje 500 W
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación con enchufe
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad CE
Garantía 3 años
Pantalla LED