Learn More
Cole-Parmer™ Frascos de hibridación de vidrio de borosilicato Stuart™
Código de producto. 12008503
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
260 mm
Diámetro exterior (métrico):
40 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12008503 260 mm 40 mm cada uno
12028503 170 mm 40 mm cada uno
12018503 260 mm 75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12008503 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos Stuart™ Botellas de hibridación de vidrio de borosilicato para Cole-Parmer™ Serie INC-200D-H Stuart Las incubadoras/agitadores de hibridación ofrecen una amplia gama de opciones para cualquier aplicación.
  • Elija entre una amplia gama de accesorios para su Cole-Parmer incubadora de hibridación.
  • Seleccione entre asadores y botellas de diferentes capacidades para adaptarse a su aplicación específica.
Especificaciones
Material del cierre Poliéster
Diámetro interior (imperial) 1,3 in
Diámetro interior (métrico) 33,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón
Longitud (imperial) 10,2 in
Envase 1 unidad
Longitud (métrico) 260 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de hibridación