Learn More
Cole-Parmer™ Serie WS-200 Stuart™ Destilador de agua tipo gabinete
Descripción
- Proporciona la máxima pureza a partir de prácticamente cualquier suministro de agua cruda.
- El sensor de nivel de agua del depósito sigue apagándose cuando el depósito está lleno.
- Conversión sencilla a pienso pretratado.
- Las características de seguridad permiten el funcionamiento sin supervisión.
- Elimine compuestos orgánicos, bacterias y pirógenos de su agua con los destiladores de agua tipo gabinete WS-200.
- Los artículos de vidrio de borosilicato, acoplados a calentadores revestidos de sílice y encerrados en un gabinete protector, proporcionan un destilado libre de pirógenos de la más alta pureza a partir de prácticamente cualquier suministro de agua cruda.
- Los alambiques están disponibles en modelos de agua destilada simple o doble; —elija el modelo destilado doble para niveles de pureza más altos.
- El diseño único del condensador garantiza que las gotas de agua destilada permanezcan en contacto con el serpentín de enfriamiento durante un período prolongado para lograr la máxima transferencia de energía y agua destilada fría inmediata.
- Limpie la unidad de forma segura y sencilla sin desmontar la cristalería.
- La construcción totalmente de vidrio permite una descalcificación rápida utilizando ácidos minerales fuertes.
- Se incluye una llave de paso de gran diámetro con llave de PTFE para drenar fácilmente los productos químicos después de la limpieza.
- Las características de seguridad incluyen sensor de flujo, termostato de sobretemperatura, pantalla de acrílico, tapa de gabinete y roscas en todas las conexiones de agua.
- Un sensor de nivel de agua del depósito apaga automáticamente el suministro de agua de calefacción y refrigerante cuando el depósito se llena con agua destilada y luego se reinicia automáticamente cuando el nivel de agua destilada desciende en el depósito.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Destilador de agua |
| Intervalo del caudal de salida | 4 L |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50/60 Hz, 6 kW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | De vidrio |
| Fase | 1 |
| Tensión | 220 V |
| Vataje | 6 kW |
| Inlet Water Temperature (Metric) | 25°C a 35°C |
| Modelo | A4000D |
| Mostrar más |