Learn More
Techne™ Óxido de aluminio para baños de arena fluidizados
Código de producto. 12054793
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
La gama Techne de baños fluidizados
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12054793 La gama Techne de baños fluidizados cada uno
1 options
Código de producto. 12054793 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 1620039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe las capacidades de prueba o mantenga su baño funcionando sin problemas con estas piezas y accesorios.
Especificaciones
Color Marrón
Para utilizar con (equipo) La gama Techne de baños fluidizados
Tipo Alundum
Material Óxido de aluminio fundido
Forma Aristas angulares afiladas
Peso (métrico) 25 kg