Learn More
Techne™ Bloque de inserción de sondas para Tecal 140/425
Código de producto. 13593390
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1
5
Tamaño del tubo:
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm
20mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
13593390 1 20mm cada uno
13583390 5 6mm cada uno
11960109 5 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13593390 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 1611444
Los insertos de sonda están hechos de aluminio o bronce-aluminio y deben pedirse por separado del calibrador. Cada inserto está estampado para su identificación. Hay disponible un inserto en blanco (consulte) que se puede perforar para adaptarlo a su aplicación.
  • Inserciones de aluminio
  • Profundidad de inmersión 114,3 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tecal 140/425
Material Aluminio
No. of Places 1
Tipo Bloque de inserción de sonda
Tamaño del tubo 20mm
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm