Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque sólido |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 0 |
| Tipo | Bloque |