Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de calor en bloque para Cole-Parmer™ Calentadores de bloque de las series BH-200 y BH-250 y enfriador/calentador de la serie CB-200
Código de producto. p-8012875
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Artículos planos
Copa de muestras
Tiras de tubos de 0,2 mL
Tubos de 0,5 mL
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 17 mm de diámetro
Tubos de 2 ml
Tubos de 20 mm de diámetro
Tubos de 30 mm de diámetro
Tubos de 50 ml
Tubos/viales de 10 mm de diámetro
Tubos/viales de 13 mm de diámetro
Tubos/viales de 16 mm de diámetro
Tubos/viales de 24 mm de diámetro
Tubos/viales de 26 mm de diámetro
Tubos/viales de 6 mm de diámetro
Viales de 12 mm
No. of Places:
1
12
20
20 orificios
30
5
6
8
80
Bloque sólido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite No. of Places Tamaño de la unidad
11593809 Artículos planos Bloque sólido cada uno
11936498 Tubos de 17 mm de diámetro 12 cada uno
11476588 Tiras de tubos de 0,2 mL 80 cada uno
12942590 Copa de muestras 1 cada uno
15556413 Tubos/viales de 13 mm de diámetro 20 cada uno
12071602 Tubos de 1,5 mL 20 orificios cada uno
12081602 Tubos de 0,5 mL 30 cada uno
12952590 Viales de 12 mm 20 orificios cada uno
15294497 Tubos de 50 ml 5 paquete de 5
15319943 Tubos de 30 mm de diámetro 5 cada uno
11869564 Tubos/viales de 24 mm de diámetro 6 cada uno
10129190 Tubos/viales de 26 mm de diámetro 6 cada uno
11543809 Tubos/viales de 16 mm de diámetro 12 cada uno
15218043 Tubos de 20 mm de diámetro 8 cada uno
12001612 Tubos de 2 ml 20 1 PCS
11880705 Tubos/viales de 10 mm de diámetro 20 orificios 1 PCS
11523809 Tubos/viales de 13 mm de diámetro 20 cada uno
11899694 Tubos/viales de 6 mm de diámetro 30 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11593809 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3662061
Los bloques calefactores intercambiables ofrecen una excelente conductividad térmica.
  • Los —bloques calefactores intercambiables y versátiles se adaptan a varios tubos y placas
  • Los calentadores de bloque se venden por separado
Los bloques calefactores de aluminio intercambiables proporcionan una excelente conductividad térmica y se adaptan a diversos tubos de ensayo, tazas y platos. Dependiendo de la combinación de bloques seleccionados, se pueden utilizar espaciadores de plástico (36620-67) para rellenar un hueco de medio ancho, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo. La mayoría de los bloques vienen con un orificio separado para aceptar un termómetro.
Solicite un bloque flexible para acomodar tubos, viales o cubetas de varios tamaños a la vez. Las placas PCR sin faldón se pueden calentar en cualquier tamaño de bloque flexible. Las placas de microtitulación con faldón, las placas de pocillos profundos y las placas de PCR solo se pueden incubar en la versión de triple ancho.
Especificaciones
Descripción En blanco con orificio para termómetro
Admite Artículos planos
Material Aluminio anodizado
No. of Places Bloque sólido
Tipo Insertar bloque
Incluye Con orificio para termómetro
Tamaño del tubo Normal (anchura única)