Learn More
Nitrato de estricnina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strychnine Nitrate |
| CAS | 66-32-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Strychnine Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H22 N2 O2 . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Strychnine Nitrate, Strychnidin-10-one, mononitrate (9CI), Strychnine, mononitrate (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine nitrate, Strychnidin-10-one, nitrate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O2.HNO3/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;2-1(3)4/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H,2,3,4)/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O[N+](=O)[O-].O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67 |
| Mostrar más |