Learn More
Clorhidrato de N-óxido de estricnina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-óxido de estricnina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strychnine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 139369-62-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Strychnine N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H22 N2 O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Strychnine N-Oxide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O3.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-23(17,25)11-12(13)5-8-26-16)14-3-1-2-4-15(14)22(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16?,17-,19-,20?,21+,23?;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.[O-][N+]12CC[C@@]34[C@@H]1C[C@@H]5[C@H]6C(CC(=O)N(C36)c7ccccc47)OCC=C5C2 |
| Nombre IUPAC | (4aR,5aS,8aS,15bR)-6-oxido-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-6-ium-14-ona;hidrocloruro |
| Mostrar más |