Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Código de producto. 11903522
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Control positivo polivalente; 50 pruebas
Kit de agrupamiento de estreptococos
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo A
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo B
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo C
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo D
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo F
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo G
Reactivo de extracción de enzimas de agrupación de estreptococos
Tamaño de la unidad:
50 TEST
50 tests
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11903522 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo A 50 tests
11479878 Kit de agrupamiento de estreptococos 50 TEST
11913522 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo B 50 tests
10537283 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo C 50 tests
11973932 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo D 50 tests
10770354 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo F 50 tests
10127942 Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo G 50 tests
10035812 Control positivo polivalente; 50 pruebas 50 tests
13275599 Reactivo de extracción de enzimas de agrupación de estreptococos paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11903522 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0586G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    105.23€ / 50 tests
    Ahorro 1.77€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal, neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante.
Utilice esta prueba rápida, sencilla y sensible para la identificación de los grupos de estreptococos A, B, C, D, F y G.
  • Rápido: resultados en dos minutos
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Visual: resultados fáciles de leer
  • Sensible: el uso de la tecnología de látex consigue que esta prueba sea más sensible
  • Todos los reactivos están disponibles por separado
Lancefield demostró que la mayoría de los estreptococos patógenos poseen antígenos específicos de hidratos de carbono, lo que permite la clasificación de estreptococos en grupos. Estos antígenos de grupo de estreptococos se pueden extraer de las células y su presencia se demuestra con partículas de látex previamente recubiertas con anticuerpos específicos del grupo. Estas partículas de látex se aglutinarán en presencia de antígeno homólogo, pero permanecerán en suspensión suave en ausencia de dicho antígeno. El kit de agrupación de estreptococos Oxoid es una prueba de aglutinación en látex para la identificación del grupo de estreptococos, y los reactivos se proporcionan para los grupos A, B, C, D, F y G. El uso de un procedimiento enzimático de extracción reduce considerablemente el tiempo necesario para la extracción del antígeno y mejora considerablemente el rendimiento del antígeno, especialmente para los estreptococos del grupo D.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo A
Tipo Reactivos para pruebas de estreptococos
Grupo de organismos Grupo A, B, C, D, F y G
Tipo de empaquetado 50 pruebas/vial
Cantidad 50 pruebas