Learn More
Estrofantídolo, TRC
Código de producto. 30424224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424224 10 mg 10 miligramos
30411716 50 mg 50 miligramos
30422736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS56054010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 560-54-3
Fórmula molecular C23 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 406.51
Sinónimo (3β,5β)-3,5,14,19-Tetrahydroxy-card-20(22)-enolide, k-Strophanthidol
Nombre IUPAC 3-[(3S,5S,10R,13R,14S,17R)-3,5,14-trihidroxi-10-(hidroximetil)-13-metil-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2H-furano-5-una
SMILES C[C@]12CCC3C(CC[C@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]34CO)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C5=CC(=O)OC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strophanthidol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3/t15-,16+,17?,18?,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2355
Porcentaje de pureza >95%