Learn More
Óxido de estroncio y tungsteno, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314877 25 g 25 g
11304877 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041899.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13451-05-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13451-05-3
Número MDL MFCD00049562
Sinónimo Strontium tungstate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium tungsten oxide
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal SrWO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.46
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 6.187 g/mL