Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 5 x 5 x 1 mm, pulido por un lado, orientación 110, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399238 1 Ea. cada uno
11389238 5 Ea. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042622.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Titanium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished One Side
Color Blanco
Forma física Sustrato
Cantidad 1 Ea.
Nombre IUPAC óxido de titanio (olato) de estroncio (2+)