Learn More
Estándar de estroncio: Sr a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de estroncio: Sr a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Strontium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Sr |
| Concentración | 5000 μg/g |
| Sinónimo | Sr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Sr |
| SMILES | [Sr] |
| Mostrar más |