Learn More
Estándar de estroncio: Sr a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Descripción
Estándar de estroncio: Sr a 10 μg/mL en HNO3 al 2%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Strontium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Sr |
| Concentración | 10 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Sr |
| Mostrar más |