Learn More
Solución de metal estándar de estroncio 10 000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10795521 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10795521 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10795521 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8320/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Número MDL 134060
Color Incolora
pH 1
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium solution 10 000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.