Learn More
Ranelato de estroncio, Mikromol™
Código de producto. 17964276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964276 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17964276 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3759.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ranelato de estroncio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Nombres de analitos o componentes Strontium Ranelate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bivalos, Distrontium renelate, Protelos, Protos, S 12911, S 12911-2 Strontium ranelate, 5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
Nombre IUPAC distroncio;5-[bis(carboxilatometil)amino]-3-(carboxilatometil)-4-cianotiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 513.49
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 513,7957 g/mol