Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ranelato de estroncio |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513,49 |