Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ranelato de estroncio
Código de producto. 17271152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17271152 5 g 5 g
17281152 25 g 25 g
17291152 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17271152 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463010050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135459-87-9
Fórmula molecular C12H6N2O8SSr2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ranelato de estroncio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 513,49
Clave InChI KVJIIORUFXGTFN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Sr++].OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O.OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=C(C#N)C(CC([O-])=O)=C(S1)C(O)=O
Nombre IUPAC strontium(2+) bis(2-{5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyanothiophen-3-yl}acetate)
Peso molecular (g/mol) 770.16