Learn More
Oxalato de estroncio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334477 500 g 500 g
11324477 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039573.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 814-95-9 | Molecular Formula: C2O4Sr | Molecular Weight: 175.638 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-95-9
Fórmula molecular C2O4Sr
Peso molecular (g/mol) 175.638
Número MDL MFCD00050803
Clave InChI KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
PubChem CID 69947
Nombre IUPAC estroncio; oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium oxalate
Cantidad 500 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid and nitric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo/masa