Learn More
Nitrato de estroncio, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99 % (complexométrico), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663480 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
15663480 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15663480 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31633250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99 % (complexométrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Nitrate
CAS 10042-76-9
Cantidad 250 g
Fórmula molecular N2O6Sr
Fórmula lineal Sr(NO3)2
Número MDL MFCD00011248
Número UN 1507
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Peso molecular (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (complexometric)
Grado ACS/Puriss. p.a.