Learn More
Nitrato de estroncio, puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99 % (complexométrico), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673480 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Tamaño de la unidad:
50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15673480 50 kg Caja de cartón de fibra 50 Kg
1 options
Código de producto. 15673480 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3163350KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric)
CAS 10042-76-9
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Notas del porcentaje del ensayo complexométrico
Fórmula molecular N2O6Sr
Fórmula lineal Na2S2O3 · 5H2O
Número MDL MFCD00011248
Número UN UN1507
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Peso molecular (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.980 g/cm3