Learn More
Strontium nitrate, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641380 50 kg 50 Kg
15621380 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1391450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570°C (literature)
Nombre de nota Puriss., ≥98%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal Sr(NO3)2
Número UN UN1507
Nombre IUPAC dinitrato de estroncio (2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Porcentaje de pureza >98%
Grado puriss.
Envase Fiberboard Box
Densidad 2.980 g/cm3