Learn More
Nitrato de estroncio, Puratronic™ , 99,9965% (base metálica)
Descripción
El nitrato de estroncio se utiliza en la producción de bengalas para carreteras y en fuegos artificiales. Sirve como colorante (rojo) en pirotecnia y también se utiliza como oxidante en pirotecnia. Se mezcla con ácido glicólico y se utiliza para reducir la sensación de irritación de la piel. También se utiliza en experimentos de electrofisiología.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium nitrate |
| Punto de fusión | 570°C |
| Forma física | Polvo, envasado bajo argón |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9965% (metals basis) |
| Densidad | 2.99 g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. |
| Nombre IUPAC | dinitrato de estroncio (2+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.63 |
Sicherheit und Handhabung
- Strontium nitrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium nitrate
RU– Solo para uso en investigación
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.