Learn More
Nitrato de estroncio, Puratronic™ , 99,9965% (base metálica)
Código de producto. 11377047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377047 5 g 5 g
15485965 25 g 25 g
11387047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010879.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
El nitrato de estroncio se utiliza en la producción de bengalas para carreteras y en fuegos artificiales. Sirve como colorante (rojo) en pirotecnia y también se utiliza como oxidante en pirotecnia. Se mezcla con ácido glicólico y se utiliza para reducir la sensación de irritación de la piel. También se utiliza en experimentos de electrofisiología.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Forma física Polvo, envasado bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9965% (metals basis)
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
RU– Solo para uso en investigación