Learn More
Nitrato de estroncio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10254400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10254400 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10254400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 645°C
CAS 10042-76-9
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula molecular N2O6Sr
Número MDL MFCD00011248
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Peso molecular (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium nitrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.