Learn More
Óxido de molibdeno estroncio, 99,9 % (excepto Ba), Ba < 0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393748 50 g 50 g
11383748 10 g 10 g
11303758 250 g 250 g
11313758 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11393748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040238.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
It is used as an optical material for a small range of special applications, for example, as an optical coating on lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13470-04-7
Fórmula molecular SrMoO4
Número MDL MFCD00049550
Sinónimo Strontium molybdate
Specifications
Nombre del producto químico o material Strontium molybdenum oxide
Punto de fusión (decomposition)
Nombre de nota Ba < 0.3%
Color Incolora
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (excluding Ba)
Densidad 4.54
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.56