Learn More
Isopropoxida de estroncio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392428 25 g 25 g
11372428 1 g 1 g
11382428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014481.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88863-33-6 | C6H14O2Sr | 205.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88863-33-6
Fórmula molecular C6H14O2Sr
Peso molecular (g/mol) 205.80
Número MDL MFCD00050487
Clave InChI OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6099237
SMILES [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium isopropoxide
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3205
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in isoprpanol.
Nombre IUPAC estroncio; propan-2-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.82
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo