Learn More
Yoduro de estroncio, anhidro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Strontium iodide |
| Punto de fusión | 515°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Light Sensitive & Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 4.550g/mL |
| Mehr anzeigen |