Learn More
Partículas de estroncio, 19 mm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378677 5 g 5 g
11368677 25 g 25 g
11388677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035789.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Gránulos de estroncio, 99 %, Sr, número CAS 7440-24-6, átomo, gránulos, base metálica de 19 mm 0,76 pulg. y hacia abajo, estroncio, estroncio, trozos, piezas, dendrítico, piezas, yzs2rpe8le, estroncio, elemental, estroncio, piezas dendríticas destiladas, unii-yzs2rpe8le, 100 g (base metálica), CHEBI:33324, blanco a amarillo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón con capa fina de aceite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-24-6
Fórmula molecular Sr
Peso molecular (g/mol) 87.62
Número MDL MFCD00134060
Clave InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nombre IUPAC estroncio
SMILES [Sr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium granules
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Tamaño de partículas 19mm (0.76 in.) & down
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3208
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium