Learn More
Fluoruro de estroncio, grado óptico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11371628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371628 2 g 2 g
11381628 10 g 10 g
11361628 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011020.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-48-4
Fórmula molecular F2Sr
Peso molecular (g/mol) 125.62
Número MDL MFCD00011251
Clave InChI FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium fluoride
Punto de fusión 1473°C
Forma física Cristales rotos
Cantidad 2 g
Índice Merck 14,8842
Nombre IUPAC estroncio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.62
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.442
Densidad 4.240 g/mL