Learn More
Estroncio, piezas dendríticas destiladas, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| Color | dorado |
| Nombre de nota | Distilled dendritic pieces |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Ampolla |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3208 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |