Learn More
Cloruro de estroncio, TRC
Código de producto. 30427542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427542 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30427542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68767850G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Fórmula molecular SrCl2
Cantidad 50 g
Sinónimo Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Nombre IUPAC dicloruro de estroncio
Peso molecular (g/mol) 158.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.8433