Learn More
Cloruro de estroncio hexahidratado, TRC
Código de producto. 30423786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423786 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30423786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68765050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Cantidad 50 g
Sinónimo Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
Nombre IUPAC dicloroestroncio;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 266.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.9067