Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Cantidad | 6 x 1 kg |
| Fórmula lineal | SrCl2 · 6H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.62 |
| Porcentaje de pureza | 99.0 to 102.0% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |