Learn More
Strontium chloride hexahydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691370 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691370 1 kg 1 Kg
15681370 100 g 100 g
15611380 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691370 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 139091KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Chloride Hexahydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal SrCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.