Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307047 5 g 5 g
11397037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010877.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium chloride hexahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8840
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62 (158.53 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9965%
Grado Puratronic
Índice de refracción 1.65
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.93 g/mL