Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11433673 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433673 250 g 250 GR
10244400 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433673 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8280/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Punto de fusión 115°C
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate, Strontium chloride (SrCl2)