Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de estroncio hexahidrato es un precursor para preparar el cromato de estroncio, que se utiliza como inhibidor de la corrosión para el aluminio. Participa en la síntesis de nanopartículas fotocatalíticas de núcleo de sulfuro de cadmio. Se utiliza como colorante rojo en pirotecnia. Además, se utiliza en la fabricación de vidrio y en metalurgia. En el campo médico, su isótopo radiactivo estroncio-89 se utiliza para el tratamiento del cáncer de hueso. Actúa como catalizador en la conversión de cetonas y aldehídos a los correspondientes gem-dihidroperóxidos utilizando peróxido de hidrógeno acuoso.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y acetona. Insoluble en amoníaco.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Strontium chloride hexahydrate |
| Cantidad | 250 g |
| Índice Merck | 14,8840 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.62 (158.53 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Índice de refracción | 1.65 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.93 |
Säkerhet och hantering
- Strontium chloride hexahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.