Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462778 1000 g 1000 g
11472778 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16764.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de estroncio hexahidrato es un precursor para preparar el cromato de estroncio, que se utiliza como inhibidor de la corrosión para el aluminio. Participa en la síntesis de nanopartículas fotocatalíticas de núcleo de sulfuro de cadmio. Se utiliza como colorante rojo en pirotecnia. Además, se utiliza en la fabricación de vidrio y en metalurgia. En el campo médico, su isótopo radiactivo estroncio-89 se utiliza para el tratamiento del cáncer de hueso. Actúa como catalizador en la conversión de cetonas y aldehídos a los correspondientes gem-dihidroperóxidos utilizando peróxido de hidrógeno acuoso.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y acetona. Insoluble en amoníaco.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium chloride hexahydrate
Cantidad 1000 g
Índice de refracción 1.65
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.93
Índice Merck 14,8840
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62 (158.53 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate