Learn More
Cloruro de estroncio hexahidrato, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752315 250 g Frasco de plástico 250 g
10742315 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194122500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium chloride hexahydrate
Punto de fusión 115.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal SrCl2·6H2O
Índice Merck 15, 8970
Información de solubilidad Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1