Learn More
Cloruro de estroncio hexahidratado, 99-103 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99-103% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.6 |
| Grado | Reactivo ACS |